Learn More
Acetato de melengestrol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317108 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317108 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14861700AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melengestrol acetate
CAS 2919-66-6
Nombres de analitos o componentes Melengestrol acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H32 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-methyl-16-methylene-, Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-hydroxy-6-methyl-16-methylene-, acetate (7CI,8CI), 17-(Acetyloxy)-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-Acetoxy-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-Hydroxy-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 17α-Acetoxy-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, 5373, 6-Dehydro-16-methylene-17α-hydroxy-6α-methylprogesterone acetate, 6-Methyl-16-methylene-17α-hydroxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione 17-acetate, BDH 1921, Heifermax 500, MGA, MGA 100, MGA 100 (steroid), MGA 264, Melengestrol acetate, NSC-70968
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32O4/c1-14-11-19-20(23(5)9-7-18(28)13-21(14)23)8-10-24(6)22(19)12-15(2)25(24,16(3)26)29-17(4)27/h11,13,19-20,22H,2,7-10,12H2,1,3-6H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+/m1/s1
SMILES CC(=O)O[C@]1(C(=O)C)C(=C)C[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-6,10,13-trimetil-16-metilideno-3-oxo-1,2,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] acetato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 396.52
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.2301 g/mol