Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Melengestrol-acetate |
| CAS | 2919-66-6 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 2066919 |
| Color | Blanco amarillento |
| Punto de fusión | 216°C to 223°C |
| Punto de ebullición | 424°C |
| Sinónimo | 17α-Acetoxy-6-methyl-16-methylene-4,6-pregnadiene-3,20-dione, MAG |
| Peso molecular (g/mol) | 396.52 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |