accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOClClNOOFFF

CAS RN 29091-09-6

IUPAC Nombre: 2,4-dichloro-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Sinónimos: 2,4-dichloro-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Peso molecular (g/mol): 304.99
Fórmula molecular: C7HCl2F3N2O4
InChi Key: DPQYRXNRGNLPFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC(=C(Cl)C(=C1Cl)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados