Learn More
2,4-Dicloro-3,5-dinitrobenzotrifluoruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride |
| CAS | 29091-09-6 |
| Fórmula molecular | C7HCl2F3N2O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,4-Dichloro-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)benzene 2,4-Dichloro-1-(trifluoromethyl)-3,5-dinitrobenzene 2,4-Dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7HCl2F3N2O4/c8-4-2(7(10,11)12)1-3(13(15)16)5(9)6(4)14(17)18/h1H |
| SMILES | O[C@H](COC(O)(CN1C(C[C@H](CC(C)C)C1)=O)[C@H]2O)[C@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O3.OC(CN4C(C[C@H](CC(C)C)C4)=O)(O5)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O6)[C@H]5CO |
| Peso molecular (g/mol) | 305 |