Learn More
2,4-Dicloro-3,5-dinitrobenzotrifluoruro, 97 %
Código de producto. 11378975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378975 5 g 5 g
11368975 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378975 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14105.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29091-09-6
Fórmula molecular C7HCl2F3N2O4
Peso molecular (g/mol) 304.99
Número MDL MFCD00042480
Clave InChI DPQYRXNRGNLPFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 2,4-dichloro-1,3-dinitro-5-trifluoromethyl benzene, unii-upf413436j, 2,4-dichloro-3,5-dinitro benzotrifluoride, benzene, 2,4-dichloro-1,3-dinitro-5-trifluoromethyl, 2,4-chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, pubchem5443, dsstox_cid_24639, dsstox_rid_80369
PubChem CID 94398
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-1,3-dinitro-5-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])Cl)[N+](=O)[O-])Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride
Punto de fusión 74°C to 78°C
Punto de ebullición 291°C to 294°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Beilstein 2062037
Formula Weight (peso de la fórmula) 305
Porcentaje de pureza 97%