accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFFFFFFFFFFFFFFFOOH2C

CAS RN 27905-45-9

IUPAC Nombre: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl prop-2-enoate
Sinónimos: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl prop-2-enoate
Peso molecular (g/mol): 518.17
Fórmula molecular: C13H7F17O2
InChi Key: QUKRIOLKOHUUBM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Punto de ebullición 
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)