Learn More
Acrilato de 1H,1H,2H,2H, H-heptadecafluorodecilo, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10545671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10545671 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10545671 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 348610050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate
Nombre de nota 97%
CAS 27905-45-9
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Punto de ebullición 100.0°C (4.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H7F17O2
Índice de refracción 1.3360 to 1.3380
Número MDL MFCD00042306
Cantidad 5 g
Sinónimo 1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecyl acrylate, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyl acrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl acrylate, unii-y9bfb4689z, 2-perfluorooctyl ethyl acrylate, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorodecyl acrylate, perfluorooctyl ethyl acrylate, 2-propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester, 2-perfluorooctyl ethylacrylate, c8f17ch2ch2ococh=ch2
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, benzene, hexane
Clave InChI QUKRIOLKOHUUBM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)OCCC(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecil prop-2-enoato
Estabilizante 90 to 110ppm MEHQ
Peso molecular (g/mol) 518.17
PubChem CID 119747
Viscosidad 12 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.