Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecil acrilato, 96 %, estabilizado con 100ppm 4-metoxifenol
Código de producto. 15440827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15440827 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15440827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11993.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl acrylate
Nombre de nota stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
CAS 27905-45-9
Punto de fusión -3°C
Densidad 1.637
Punto de ebullición 89°C to 90°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C13H7F17O2
Índice de refracción 1.337
Número MDL MFCD00042306
Cantidad 5 g
Beilstein 5173337
Sinónimo 1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecyl acrylate, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyl acrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl acrylate, unii-y9bfb4689z, 2-perfluorooctyl ethyl acrylate, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorodecyl acrylate, perfluorooctyl ethyl acrylate, 2-propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester, 2-perfluorooctyl ethylacrylate, c8f17ch2ch2ococh=ch2
Clave InChI QUKRIOLKOHUUBM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)OCCC(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecil prop-2-enoato
Peso molecular (g/mol) 518.17
PubChem CID 119747
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.17
Porcentaje de pureza 96%