accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3H3COOH2NHCl

CAS RN 27532-96-3

IUPAC Nombre: 2-(tert-butoxy)-2-oxoethan-1-aminium
Sinónimos: 2-(tert-butoxy)-2-oxoethanaminium
Peso molecular (g/mol): 132.18
Fórmula molecular: C6H14NO2
InChi Key: SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-O
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)C[NH3+]
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)