Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de éster terc-butílico de glicina, 99 %
Código de producto. 10646481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10646481 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
1 options
Código de producto. 10646481 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 297020025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine tert butyl ester hydrochloride
Nombre de nota 99%
CAS 27532-96-3
Punto de fusión 138°C to 142°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H14ClNO2
Fórmula lineal H2NCH2C(O)OC(CH3)3·HCl
Número MDL MFCD00058255
Cantidad 2.5 g
Sinónimo h-gly-otbu.hcl, tert-butyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine tert-butyl ester hydrochloride, glycine tert butyl ester hydrochloride, glycine tert-butyl ester hcl, glycine t-butyl ester hydrochloride, tert-butyl glycine hydrochloride, t-butyl glycinate, tert-butyl aminoacetate hydrochloride, glycine tert-butylester hydrochloride
Clave InChI OSWULUXZFOQIRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)CN
Nombre IUPAC tert-butil 2-aminoacetato; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 167.63
PubChem CID 2725036
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.63
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino