Learn More
Clorhidrato de glicina tert-butil-éster, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363956 5 g 5 g
11353956 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17116.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27532-96-3 | C6H14NO2 | 132.18 g/mol
Glycine t-butyl ester hydrochloride is a substituted Glycine used as parakeratosis inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de glicina tert-butil-éster es una glicina sustituida que se utiliza como inhibidor de la paraqueratosis.
Solubilidad
Soluble en metanol y agua
Notas
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27532-96-3
Fórmula molecular C6H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 167.63
Número MDL MFCD00058255
Clave InChI OSWULUXZFOQIRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo h-gly-otbu.hcl, tert-butyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine tert-butyl ester hydrochloride, glycine tert butyl ester hydrochloride, glycine tert-butyl ester hcl, glycine t-butyl ester hydrochloride, tert-butyl glycine hydrochloride, t-butyl glycinate, tert-butyl aminoacetate hydrochloride, glycine tert-butylester hydrochloride
PubChem CID 2725036
Nombre IUPAC tert-butil 2-aminoacetato; clorhidrato
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine tert-butyl ester hydrochloride
Punto de fusión ∽140°C (decomposition)
Beilstein 3989048
Información de solubilidad Soluble in methanol and water
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.64
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 99%