Learn More
Cloruro de éster t-butílico de glicina, TRC
Código de producto. 30405103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405103 5 g
30402882 1 g
30399748 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405103 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG6251755G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27532-96-3
Fórmula molecular C6 H13 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 167.63
Nombre IUPAC tert-butil 2-aminoacetato; clorhidrato
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine, t-Butyl Ester, Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-6(2,3)9-5(8)4-7;/h4,7H2,1-3H3;1H
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0713