CAS RN 2711603-77-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
3,3'-sulfonilbis[N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-2-hidroxi-2-metilpropanamida], Mikromol
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
3,3'-Sulfonilbis(N-(4-ciano-3-(trifluorometil)fenil)-2-hidroxi-2-metilpropanamida)(mezcla de diastereomeros), TRC
CAS: 2711603-77-7 Fórmula molecular: C24 H20 F6 N4 O6 S Peso molecular (g/mol): 606.494 Sinónimo: 3,3'-Sulfonylbis[N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide] Nombre IUPAC: 3-[3-[4-ciano-3-(trifluorometil)anilino]-2-hidroxi-2-metil-3-oxopropil]sulfonil-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenilo]-2-hidroxi-2-metilpropanamida SMILES: CC(O)(CS(=O)(=O)CC(C)(O)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F