Learn More
3,3'-sulfonilbis[N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-2-hidroxi-2-metilpropanamida], Mikromol
Código de producto. 30463430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30463430 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30463430 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0894.330025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3,3'-sulfonilbis[N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-2-hidroxi-2-metilpropanamida], Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Sulfonylbis[N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide]
CAS 2711603-77-7
Nombres de analitos o componentes 3,3'-Sulfonylbis[N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide]
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H20 F6 N4 O6 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3,3'-Sulfonylbis[N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide]
Fórmula InChI InChI=1S/C24H20F6N4O6S/c1-21(37,19(35)33-15-5-3-13(9-31)17(7-15)23(25,26)27)11-41(39,40)12-22(2,38)20(36)34-16-6-4-14(10-32)18(8-16)24(28,29)30/h3-8,37-38H,11-12H2,1-2H3,(H,33,35)(H,34,36)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(O)(CS(=O)(=O)CC(C)(O)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3-[3-[4-ciano-3-(trifluorometil)anilino]-2-hidroxi-2-metil-3-oxopropil]sulfonil-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-2-hidroxi-2-metilpropanamida
Peso molecular (g/mol) 606.494
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 606.101 g/mol