Learn More
3,3'-Sulfonilbis(N-(4-ciano-3-(trifluorometil)fenil)-2-hidroxi-2-metilpropanamida)(mezcla de diastereomeros), TRC
Product Code. 30135858
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Unit Size:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30135858 100 mg 100 miligramos
30009206 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30135858 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS699335100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2711603-77-7
Fórmula molecular C24 H20 F6 N4 O6 S
Peso molecular (g/mol) 606.494
Sinónimo 3,3'-Sulfonylbis[N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide]
Nombre IUPAC 3-[3-[4-ciano-3-(trifluorometil)anilino]-2-hidroxi-2-metil-3-oxopropil]sulfonil-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenilo]-2-hidroxi-2-metilpropanamida
SMILES CC(O)(CS(=O)(=O)CC(C)(O)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,3'-Sulfonylbis[N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide]
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H20F6N4O6S/c1-21(37,19(35)33-15-5-3-13(9-31)17(7-15)23(25,26)27)11-41(39,40)12-22(2,38)20(36)34-16-6-4-14(10-32)18(8-16)24(28,29)30/h3-8,37-38H,11-12H2,1-2H3,(H,33,35)(H,34,36)
Formula Weight (peso de la fórmula) 606.101