CAS RN 269718-83-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
de
4
resultados
1
Clorhidrato de pardoprunox, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Clorhidrato de pardoprunox, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Clorhidrato de pardoprunox, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
Pardoprunox hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Pardoprunox (SLV-308) hydrochloride is a partial dopamine D2 and D3 receptor partial agonist and a serotonin 5-HT1A receptor agonist, with pEC50s of 8, 9.2, and 6.3, respectively.