Learn More
Pardoprunox hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16482397
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482397 50 mg 50 miligramos
16436278 10 mg 10 miligramos
16426616 100 mg 100 miligramos
16408867 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16482397 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14958A
MedChemExpress Pardoprunox (SLV-308) hydrochloride is a partial dopamine D2 and D3 receptor partial agonist and a serotonin 5-HT1A receptor agonist, with pEC50s of 8, 9.2, and 6.3, respectively.
Pardoprunox (SLV-308) hydrochloride is a partial dopamine D2 and D3 receptor partial agonist and a serotonin 5-HT1A receptor agonist, with pEC50s of 8, 9.2, and 6.3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pardoprunox hydrochloride
CAS 269718-83-4
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H16ClN3O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo SLV-308 hydrochloride DU-126891 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (556.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1OC2=C(N3CCN(C)CC3)C=CC=C2N1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 269.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.73
Porcentaje de pureza 98.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation