Learn More
Clorhidrato de pardoprunox, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pardoprunox Hydrochloride |
| CAS | 269718-83-4 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N3 O2 . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Pardoprunox Hydrochloride, DU 126891 Hydrochloride, SLV 308, SLV 308 Hydrochloride, 7-(4-Methylpiperazin-1-yl)-3H-1,3-benzoxazol-2-one Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N3O2.ClH/c1-14-5-7-15(8-6-14)10-4-2-3-9-11(10)17-12(16)13-9;/h2-4H,5-8H2,1H3,(H,13,16);1H |
| SMILES | Cl.CN1CCN(CC1)c2cccc3NC(=O)Oc23 |
| Nombre IUPAC | 7-(4-metilpiperazin-1-il)-3H-1,3-benzoxazol-2-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 269.727 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.093 |