accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HNH3COHOHSHOOO

CAS RN 2624-44-4

IUPAC Nombre: 2,5-dihydroxybenzene-1-sulfonic acid; diethylamine
Sinónimos: etamsylate 酚磺乙胺
Peso molecular (g/mol): 263.31
Fórmula molecular: C10H17NO5S
InChi Key: HBGOLJKPSFNJSD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCNCC.OC1=CC=C(O)C(=C1)S(O)(=O)=O
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados