Learn More
Etamsilato 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30320281 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320281 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13215500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etamsylate
CAS 2624-44-4
Nombres de analitos o componentes Etamsylate
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C6 H6 O5 S . C4 H11 N
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Etamsylate, N-Ethylethanamine 2,5-dihydroxybenzenesulfonate, Benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, compd. with N-ethylethanamine (1:1), Benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, compd. with Et2NH (7CI), Benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, compd. with diethylamine (1:1) (8CI), Diethylamine, 2,5-dihydroxybenzenesulfonate (8CI), Ethanamine, N-ethyl-, 2,5-dihydroxybenzenesulfonate (9CI), 141 MD, 2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid diethylamine salt, Aglumin, Altodor, Biosinon, Cyclonamine, Dicinone, Dicynene, Dicynone, Diethylammonium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate, E 141, Eselin, Ethamsylate, Hemsyl, K-Stat, MD 141, Sylate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O5S.C4H11N/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;1-3-5-4-2/h1-3,7-8H,(H,9,10,11);5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCNCC.Oc1ccc(O)c(c1)S(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2,5-dihidroxibencenosulfónico; N-etiletanamina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 263.31
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0827 g/mol