Learn More
Etamsilado, TRC
Código de producto. 30009805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009805 25 mg 25 miligramos
30008399 100 mg 100 miligramos
17982485 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE88995025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2624-44-4
Fórmula molecular C6 H6 O5 S . C4 H11 N
Peso molecular (g/mol) 263.31
Sinónimo Etamsylate, N-Ethylethanamine 2,5-dihydroxybenzenesulfonate, Benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, compd. with N-ethylethanamine (1:1), Benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, compd. with Et2NH (7CI), Benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, compd. with diethylamine (1:1) (8CI), Diethylamine, 2,5-dihydroxybenzenesulfonate (8CI), Ethanamine, N-ethyl-, 2,5-dihydroxybenzenesulfonate (9CI), 141 MD, 2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid diethylamine salt, Aglumin, Altodor, Biosinon, Cyclonamine, Dicinone, Dicynene, Dicynone, Diethylammonium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate, E 141, Eselin, Ethamsylate, Hemsyl, K-Stat, MD 141, Sylate
Nombre IUPAC ácido 2,5-dihidroxibenzenosulfónico; N-etiletanola
SMILES CCNCC.Oc1ccc(O)c(c1)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etamsylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O5S.C4H11N/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;1-3-5-4-2/h1-3,7-8H,(H,9,10,11);5H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0827
Porcentaje de pureza >95%