Learn More
Ethamsylate, MedChemExpress
Código de producto. 16488658
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488658 10 mg 10 miligramos
16488586 100 mg 100 miligramos
16484537 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488658 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1074
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Ethamsylate is a haemostatic drug, also inhibits biosynthesis and action of those prostaglandins.
Ethamsylate is a haemostatic drug, also inhibits biosynthesis and action of those prostaglandins.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethamsylate
CAS 2624-44-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H17NO5S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Etamsylate
Información de solubilidad DMSO : 120 mg/mL (455.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (189.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC(O)=CC=C1O)(O)=O.CCNCC
Peso molecular (g/mol) 263.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.31
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation