CAS RN 24461-33-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido maléico-2,3-d2 (contiene ~1% d0), TRC
CAS: 24461-33-4 Fórmula molecular: C4 D2 H2 O4 Peso molecular (g/mol): 118.0845 Sinónimo: 2-Butenedioic-2,3-d2 acid, (Z)- (9CI),Maleic-2,3-d2 acid (6CI, 8CI),Maleic-d2 acid,Maleic acid-2,3-D2,Maleic acid-d2,(Z)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid,(2Z)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid Nombre IUPAC: (Z)-2,3-dideuteriobut-2-ácido enedioico SMILES: [2H]\C(=C(/[2H])\C(=O)O)\C(=O)O
2
Ácido maleico-2,3-d2, CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.