Learn More
Ácido maleico-2,3-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Maleic-2,3-d2 Acid |
| CAS | 24461-33-4 |
| Fórmula molecular | C4 D2 H2 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Butenedioic-2,3-d2 acid, (Z)- (9 CI), Maleic-2,3-d2 acid (6 CI, 8 CI), Maleic-d2 acid, Maleic acid-2,3-D2, Maleic acid-d2, (2 Z)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid, (2 Z)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-/i1D,2 D |
| SMILES | [2 H]\C(=C(/[2 H])\C(=O)O)\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-2,3-dideuteriobut-2-enedioico |
| Peso molecular (g/mol) | 118.0845 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0235 g/mol |
| Mostrar más |