Learn More
Ácido maléico-2,3-d2 (contiene ~1% d0), TRC
Código de producto. 30481730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481730 100 mg 100 miligramos
30466788 500 mg 500 miligramos
30469435 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30481730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM124302100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24461-33-4
Fórmula molecular C4 D2 H2 O4
Peso molecular (g/mol) 118.0845
Sinónimo 2-Butenedioic-2,3-d2 acid, (Z)- (9CI), Maleic-2,3-d2 acid (6CI, 8CI), Maleic-d2 acid, Maleic acid-2,3-D2, Maleic acid-d2, (Z)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid, (2Z)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid
Nombre IUPAC (Z)-2,3-dideuteriobut-2-ácido enedioico
SMILES [2H]\C(=C(/[2H])\C(=O)O)\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maleic-2,3-d2 Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-/i1D,2D
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0235