accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3(S)ClNOHOOHO(Z)

CAS RN 2438-32-6

IUPAC Nombre: (2Z)-but-2-enedioic acid; [(3S)-3-(4-chlorophenyl)-3-(pyridin-2-yl)propyl]dimethylamine
Sinónimos: (+)-chlorpheniramine; maleic acid
Peso molecular (g/mol): 390.86
Fórmula molecular: C20H23ClN2O4
InChi Key: DBAKFASWICGISY-DASCVMRKSA-N
SMILES: OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CC[C@@H](C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=CC=N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados