Learn More
Maleato de dexclorfeniramina, Mikromol™
Descripción
Maleato de dexclorfeniramina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dexchlorpheniramine Maleate |
| CAS | 2438-32-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Dexchlorpheniramine Maleate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H19 Cl N2 . C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Brompheniramine Maleate Imp. B (EP), Brompheniramine Imp. B (EP), Dexchlorpheniramine Maleate, Brompheniramine Maleate Imp. B (EP) as Maleate, Brompheniramine Maleate Impurity B as Maleate, Brompheniramine Impurity B as Maleate |
| SMILES | CN(C)CC[C@@H](c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 390.86 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |