Learn More
Dexchlorpheniramine maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16421456
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
16421456 200 mg 200 miligramos
1 options
Código de producto. 16421456 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1062
MedChemExpress Dexchlorpheniramine maleate is an antihistamine, with anticholinergic properties, used to treat allergic conditions.
Dexchlorpheniramine maleate is an antihistamine, with anticholinergic properties, used to treat allergic conditions.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexchlorpheniramine maleate
CAS 2438-32-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23ClN2O4
Cantidad 200 mg
Sinónimo S-(+)-Chlorpheniramine maleate salt
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (255.85 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (255.85 mM)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O.CN(C)CC[C@H](C1=NC=CC=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2
Peso molecular (g/mol) 390.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.86
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation