accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCl

CAS RN 2425-54-9

IUPAC Nombre: 1-chlorotetradecane
Sinónimos: 1-chlorotetradecane
Peso molecular (g/mol): 232.84
Fórmula molecular: C14H29Cl
InChi Key: RNHWYOLIEJIAMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados