Learn More
1-clorotetradecano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chlorotetradecane |
| CAS | 2425-54-9 |
| Fórmula molecular | C14 H29 Cl |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-Chlorotetradecane, Myristyl chloride, Tetradecyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H29Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCl |
| Nombre IUPAC | 1-clorotetradecano |
| Peso molecular (g/mol) | 232.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.1958 |