Learn More
1-clorotetradecano, TRC
Código de producto. 30352796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30352796 1 g
1 options
Código de producto. 30352796 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3802951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorotetradecane
CAS 2425-54-9
Fórmula molecular C14 H29 Cl
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Chlorotetradecane, Myristyl chloride, Tetradecyl chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H29Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCl
Nombre IUPAC 1-clorotetradecano
Peso molecular (g/mol) 232.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1958