accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NO

CAS RN 24016-03-3

IUPAC Nombre: 3-(benzyloxy)pyridin-2-amine
Sinónimos: 3-(benzyloxy)pyridin-2-amine
Peso molecular (g/mol): 200.24
Fórmula molecular: C12H12N2O
InChi Key: NMCBWICNRJLKKM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=NC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (1)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados