Learn More
2-Amino-3-benciloxipiridina, Mikromol™
Código de producto. 30051791
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25 miligramos
Produktkode Cantidad Förpackningsstorlek
30051791 25 mg 25 miligramos
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30051791 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM3409.070025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Amino-3-benciloxipiridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-benzyloxypyridine
CAS 24016-03-3
Nombres de analitos o componentes 2-Amino-3-benzyloxypyridine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H12 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Pyridinamine, 3-(phenylmethoxy)-, Pyridine, 2-amino-3-(benzyloxy)- (8CI), 2-Amino-3-(benzoxy)pyridine, 2-Amino-3-benzyloxypyridine, 3-(Phenylmethoxy)-2-pyridinamine, 3-Benzyloxy-2-aminopyridine, 3-Benzyloxypyridin-2-amine, NSC 298538, [(3-(Benzyloxy)pyridin-2-yl])amine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2O/c13-12-11(7-4-8-14-12)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H2,13,14)
SMILES Nc1ncccc1OCc2ccccc2
Nombre IUPAC 3-fenilmetoxipiridin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 200.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200,095 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.