Learn More
2-Amino-3-benciloxipiridina, 98,5 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10367770 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10367770 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10367770 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162980050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24016-03-3
Fórmula molecular C12H12N2O
Peso molecular (g/mol) 200.24
Número MDL MFCD00006316
Clave InChI NMCBWICNRJLKKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-benzyloxypyridine, 3-benzyloxy pyridin-2-amine, 3-benzyloxy-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3-phenylmethoxy, 2-amino-3-benzyloxy pyridine, 3ip, 3-phenylmethoxy-2-pyridylamine, 3-benzyloxy pyridin-2-amin, 3fty
PubChem CID 90334
Nombre IUPAC 3-fenilmetoxipiridin-2-amina
SMILES NC1=NC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-benzyloxypyridine
Nombre de nota 98.5%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 94°C to 98°C
Color Marrón a verde
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 98.50%
Forma física Polvo cristalino