Learn More
2-Amino-3-benciloxipiridina, TRC
Código de producto. 30323771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30323771 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30323771 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6002251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-benzyloxypyridine
CAS 24016-03-3
Fórmula molecular C12 H12 N2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Pyridinamine, 3-(phenylmethoxy)-, Pyridine, 2-amino-3-(benzyloxy)- (8CI), 2-Amino-3-(benzoxy)pyridine, 2-Amino-3-benzyloxypyridine, 3-(Phenylmethoxy)-2-pyridinamine, 3-Benzyloxy-2-aminopyridine, 3-Benzyloxypyridin-2-amine, NSC 298538, [(3-(Benzyloxy)pyridin-2-yl])amine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2O/c13-12-11(7-4-8-14-12)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H2,13,14)
SMILES Nc1ncccc1OCc2ccccc2
Nombre IUPAC 3-fenilmetoxipiridin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 200.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.095