accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClCH3HNCNH3CCH3NH3CCH3

CAS RN 2390-60-5

IUPAC Nombre: bis[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)naphthalen-1-yl]methylium chloride
Sinónimos: victoria blue BO
Peso molecular (g/mol): 514.15
Fórmula molecular: C33H40ClN3
InChi Key: ZQTYUKTXBQYBSD-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Cl-].CCNC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados