Learn More
Basic Blue 7100, TRC
Código de producto. 30137070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137070 500 mg 500 miligramos
30136187 5 g 5 g
30040827 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB118738500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2390-60-5
Fórmula molecular C33 H40 N3 . Cl
Peso molecular (g/mol) 514.14
Sinónimo C.I. Basic Blue 7 (7CI,8CI), Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, chloride (9CI), Victoria Pure Blue BO (6CI), Aizen SBN Blue 701, Aizen Victoria Blue BO, Aizen Victoria Pure Blue BOH, BB 7, Basic Blue 7, Basic Brilliant Blue BO, Basonyl Blue 636, Brilliant Victoria Blue RB, Brilliant Victoria Blue RS, C.I. 42595, Calcozine Pure Blue BO, Eljon Blue Toner, Hidaco Victoria Blue BGO, Mitsui Victoria Pure Blue BO, No. 3772 Forthbrite Blue B, SBN Blue 701, Sicilian Blue X 2758, Silosuper Blue B, Vali Fast Blue 1603, Victoria Blue BO, Victoria Blue BOH, Victoria Blue BON 110, Victoria Blue FBO, Victoria Blue, Green Shade, Victoria Pure Blue BGO, Victoria Pure Blue BO CI 42595, Victoria Pure Blue BOC, Victoria Pure Blue BOD, Victoria Pure Blue BOH, Victoria Pure Blue BON, Victoria Pure Blue BOP, Victoria Pure Blue FBO, Victoria Pure Blue RB, Victoria Pure Ink Blue BO, Victoria Pure Lake Blue, Victoria Pure Lake Blue BO
Nombre IUPAC [4-[[4-(dietilamino)fenilo]-[4-(etilamino)naftaleno-1-il]metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-dietilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].CCNc1ccc(C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)c3ccc(cc3)N(CC)CC)c4ccccc14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Basic Blue 7
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H39N3.ClH/c1-6-34-32-24-23-31(29-13-11-12-14-30(29)32)33(25-15-19-27(20-16-25)35(7-2)8-3)26-17-21-28(22-18-26)36(9-4)10-5;/h11-24H,6-10H2,1-5H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.2911