accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 23513-14-6

IUPAC Nombre:
Sinónimos:
Peso molecular (g/mol):
Fórmula molecular:
InChi Key:
SMILES:
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (5)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (5)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (5)