Learn More
(+)-[6]-Gingerol, TRC
Código de producto. 30137346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137346 100 mg 100 miligramos
18073220 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137346 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG387205100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23513-14-6
Fórmula molecular C17 H26 O4
Peso molecular (g/mol) 294.39
Sinónimo 3-Decanone, 5-hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, (S)-, 3-Decanone, 5-hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, (S)-(+)- (8CI), (5S)-5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-decanone, (+)-5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-decanone, (+)-[6]-Gingerol, (5S)-5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)decan-3-one, (5S)-[6]-Gingerol, (S)-(+)-[6]Gingerol, (S)-[6]Gingerol, 3-Decanone 5-hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, (5S)-, [6]-Gingerol, Gingerol
Nombre IUPAC (5S)-5-hidroxi-1-(4-hidroxi-3-metoxifenil)decan-3-uno
SMILES CCCCC[C@H](O)CC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Gingerol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26O4/c1-3-4-5-6-14(18)12-15(19)9-7-13-8-10-16(20)17(11-13)21-2/h8,10-11,14,18,20H,3-7,9,12H2,1-2H3/t14-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.1831
Porcentaje de pureza >95%