Learn More
[6]-Gingerol, MedChemExpress
Código de producto. 16413436
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16413436 25 mg 25 miligramos
16498707 5 mg 5 miligramos
16476506 100 mg 100 miligramos
16406118 10 mg 10 miligramos
16402257 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16413436 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14615
MedChemExpress [6]-Gingerol is an active compound isolated from Ginger (Zingiber officinale Rosc), exhibits a variety of biological activities including anticancer, anti-inflammation, and anti-oxidation.
[6]-Gingerol is an active compound isolated from Ginger (Zingiber officinale Rosc), exhibits a variety of biological activities including anticancer, anti-inflammation, and anti-oxidation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [6]-Gingerol
CAS 23513-14-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H26O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo (S)-(+)-[6]Gingerol 6-Gingerol
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (339.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCC[C@H](O)CC(CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 294.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.39
Porcentaje de pureza 98.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease