CAS RN 23255-15-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
DHPMA, CVR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
DHPMA, TRC
CAS: 23255-15-4 Fórmula molecular: C8H15NO5S Peso molecular (g/mol): 237.27 Sinónimo: N-Acetyl-3-[(2,3-dihydroxypropyl)thio]-alanine Nombre IUPAC: N-acetil-S-(2,3-dihidroxipropil)cisteína SMILES: CC(=O)NC(CSCC(O)CO)C(=O)O