Learn More
DHPMA, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DHPMA |
| CAS | 23255-15-4 |
| Fórmula molecular | C8H15NO5S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-Acetyl-3-[(2,3-dihydroxypropyl)thio]-alanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO5S/c1-5(11)9-7(8(13)14)4-15-3-6(12)2-10/h6-7,10,12H,2-4H2,1H3,(H,9,11)(H,13,14) |
| SMILES | CC(=O)NC(CSCC(O)CO)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | N-acetil-S-(2,3-dihidroxipropil)cisteína |
| Peso molecular (g/mol) | 237.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.0671 |