Learn More
DHPMA, TRC
Product Code. 30136309
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Unit Size:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30136309 250 mg 250 miligramos
30134323 500 mg 500 miligramos
30004179 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30136309 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD965260250MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23255-15-4
Fórmula molecular C8H15NO5S
Peso molecular (g/mol) 237.27
Sinónimo N-Acetyl-3-[(2,3-dihydroxypropyl)thio]-alanine
Nombre IUPAC N-acetil-S-(2,3-dihidroxipropil)cisteína
SMILES CC(=O)NC(CSCC(O)CO)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material DHPMA
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO5S/c1-5(11)9-7(8(13)14)4-15-3-6(12)2-10/h6-7,10,12H,2-4H2,1H3,(H,9,11)(H,13,14)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0671