accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClCH3(S)HNHO(R)OHOHH

CAS RN 23239-51-2

IUPAC Nombre: hydrogen 4-(2-{[(1R,2S)-1-hydroxy-1-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]amino}ethyl)phenol chloride
Sinónimos: hydrogen ritodrine chloride
Peso molecular (g/mol): 323.82
Fórmula molecular: C17H22ClNO3
InChi Key: IDLSITKDRVDKRV-XHXSRVRCSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].C[C@H](NCCC1=CC=C(O)C=C1)[C@H](O)C1=CC=C(O)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados