Learn More
Clorhidrato de Ritodrina, TRC
Código de producto. 30137333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137333 1 g 1 g
30137148 500 mg 500 miligramos
17981855 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137333 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR5337001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23239-51-2
Fórmula molecular C17H21NO3.HCl
Peso molecular (g/mol) 323.81
Sinónimo Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[(1R)-1-[[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), (αS)-rel-, Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[(1R)-1-[[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]ethyl]-, hydrochloride, (αS)-rel- (9CI), Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[1-[[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]ethyl]-, hydrochloride, (R*,S*)-, Benzyl alcohol, p-hydroxy-α-[1-[(p-hydroxyphenethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride, erythro- (8CI), (±)-Ritodrine hydrochloride, DU 21220, Miolene, NSC 291565, Pre-Par, Prempar, Ritodrine hydrochloride, Utemerin, Utopar, Yutopar
Nombre IUPAC 4-[2-[[(1S,2R)-1-hidroxi-1-(4-hidroxifenil)propano-2-il]amino]etil]fenol; Cloruro
SMILES Cl.C[C@@H](NCCc1ccc(O)cc1)[C@@H](O)c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ritodrine Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO3.ClH/c1-12(17(21)14-4-8-16(20)9-5-14)18-11-10-13-2-6-15(19)7-3-13;/h2-9,12,17-21H,10-11H2,1H3;1H/t12-,17-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1288