Learn More
Clorhidrato de ritodrina, LoGiCal
Código de producto. 30462691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462691 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462691 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0800.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ritodrine Hydrochloride
CAS 23239-51-2
Nombres de analitos o componentes Ritodrine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H21 N O3 . HCl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo DU 21220, Miolene, NSC 291565, Pre-Par, Prempar, Ritodrine hydrochloride, Utemerin, Utopar, Yutopar, Benzenemethanol, 4-hydroxy-alpha-[(1R)-1-[[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), (alphaS)-rel-, Benzenemethanol, 4-hydroxy-alpha-[(1R)-1-[[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]ethyl]-, hydrochloride, (alphaS)-rel- (9CI), Benzenemethanol, 4-hydroxy-alpha-[1-[[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]ethyl]-, hydrochloride, (R*,S*)-, Benzyl alcohol, p-hydroxy-alpha-[1-[(p-hydroxyphenethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride, erythro- (8CI), (+/-)-Ritodrine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO3.ClH/c1-12(17(21)14-4-8-16(20)9-5-14)18-11-10-13-2-6-15(19)7-3-13;/h2-9,12,17-21H,10-11H2,1H3;1H/t12-,17-;/m1./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.C[C@@H](NCCc1ccc(O)cc1)[C@@H](O)c2ccc(O)cc2
Nombre IUPAC 4-[2-[[(1S,2R)-1-hidroxi-1-(4-hidroxifenil)propan-2-il]amino]etil]fenol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 323.81
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1288 g/mol