CAS RN 22632-59-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster Metílico de Ácido Valproico, TRC
CAS: 22632-59-3 Fórmula molecular: C9 H18 O2 Peso molecular (g/mol): 158.24 Sinónimo: 2-Propylpentanoic acid methyl ester,Valeric acid, 2-propyl-, methyl ester (6CI,7CI,8CI),Methyl 2-propylpentanoate,Methyl dipropylacetate,Methyl valproate Nombre IUPAC: Metil 2-propilpentanoato SMILES: CCCC(CCC)C(=O)OC
2
Valproato de metilo, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.