Learn More
Valproato de metilo, Mikromol™
Descripción
Valproato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Valproate |
| CAS | 22632-59-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl Valproate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H18 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Propylpentanoic acid methyl ester, Valeric acid, 2-propyl-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Methyl 2-propylpentanoate, Methyl dipropylacetate, Methyl valproate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18O2/c1-4-6-8(7-5-2)9(10)11-3/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCC(CCC)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-propilpentanoato de metilo |
| Mostrar más |