Learn More
Éster Metílico de Ácido Valproico, TRC
Código de producto. 30133172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133172 10 g 10 g
30012541 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133172 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV09477510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22632-59-3
Fórmula molecular C9 H18 O2
Peso molecular (g/mol) 158.24
Sinónimo 2-Propylpentanoic acid methyl ester, Valeric acid, 2-propyl-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Methyl 2-propylpentanoate, Methyl dipropylacetate, Methyl valproate
Nombre IUPAC Metil 2-propilpentanoato
SMILES CCCC(CCC)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Valproate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18O2/c1-4-6-8(7-5-2)9(10)11-3/h8H,4-7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1307