accessibility menu, dialog, popup

UserName

O

CAS RN 2222-33-5

IUPAC Nombre: tricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaen-2-one
Sinónimos: tricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaen-2-one
Peso molecular (g/mol): 206.24
Fórmula molecular: C15H10O
InChi Key: SNVTZAIYUGUKNI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados